Learn More
Melamin 1,0 mg/ml in Dimethylsulfoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460012 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460012 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0056.0429
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Melamin 1,0 mg/ml in Dimethylsulfoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melamine
CAS 108-78-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Melamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H6 N6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI-Formel InChI=1 S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC-Name 1,3,5-Triazin-2,4,6-Triamin
Solvent or Matrix Dimethylsulfoxid [DMSO]
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
Menge 1 mL
Formelmasse 126,0654 g/mol