Learn More
MEK6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MEK6
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12745-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12745-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the dual specificity protein kinase family, which functions as a mitogen-activated protein (MAP) kinase kinase. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act as an integration point for multiple biochemical signals. This protein phosphorylates and activates p38 MAP kinase in response to inflammatory cytokines or environmental stress. As an essential component of p38 MAP kinase mediated signal transduction pathway, this gene is involved in many cellular processes such as stress induced cell cycle arrest, transcription activation and apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
MEK6
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P52564, P70236
114495, 26399, 5608
MEK6 Fusion Protein Ag3706
Primary
-20°C
MAP2K6
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MAP kinase kinase 6, MAP2K6, MAPK/ERK kinase 6, MAPKK 6, MAPKK6, MEK 6, MEK6, MKK6, PRKMK6, SAPKK3
Map2k6
IgG
Antigen Affinity Chromatography