Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Meisoindigo |
| CAS | 97207-47-1 |
| Synonym | N-Methylisoindigotin; 3-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-yliden)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-indol-2-on |
| Menge | 100 mg |
| Schmelzpunkt | 230 °C |
| Summenformel | C17 H12 N2 O2 |
| Formelmasse | 276,29 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Farbe | Orange bis Dunkelrot bis Braun |