Learn More
MEIS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12775-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840674
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transcriptional regulator which directly modulates PDPK1 expression, thus promoting survival of pancreatic beta-cells. Also regulates expression of NDFIP1, BNIP3, and CCNG1.
Spezifikation
Spezifikation
MEIS3
Polyclonal
Unconjugated
MEIS3
Homeobox protein Meis3, Meis homeobox 3, Meis1 related protein 2, MEIS3, MRG2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17537, 361514, 56917
Antibody
IgG
Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P97368, Q99687
Meis3
MEIS3 Fusion Protein Ag3471
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat