Learn More
Meglumin, TRC
Artikelnummer. 30474112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474112 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM208200100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meglumine
CAS 6284-40-8
Summenformel C7 H17 N O5
Menge 100 g
Synonym D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino- (6CI), (2R,3R,4R,5S)-6-Methylaminohexane-1,2,3,4,5-pentaol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, D-(-)-N-Methylglucamine, Meglumin, Meglumine, Methylglucamin, Methylglucamine, N-Methyl-D(-)-glucamine, N-Methyl-D-glucamine, N-Methylglucamine, N-Methylsorbitylamine, NSC 52907, NSC 7391
InChI-Formel InChI=1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexan-1,2,3,4,5-Pentol
Molekulargewicht (g/mol) 195.21
Formelmasse 195.1107