Learn More
uvex Megasonic Schutzbrille
Artikelnummer. 17707709 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Braun (23%)
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung Packungsgröße
17707709 Braun (23%) 1 Stück
17747749 Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17707709 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9320223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 CHF
    17.78 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.22 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Uvex Megasonic bietet ein wahrhaft panoramisches Sichtfeld mit Klarheit in alle Richtungen – selbst unter schwierigen Bedingungen.
Das sportliche, ergonomische Design und die äußerst bequeme Passform sorgen dafür, dass diese Schutzbrille sowohl schützt als auch Ihre Aktivitäten während des Tages ermöglicht.
Allgemeine Eigenschaften
  • Funktionelle Schutzbrille im Skibrillen-Design mit Panoramasicht
  • Einzigartiges, rahmenloses Glasdesign mit maximalem Sichtfeld für bessere Gefahrenwahrnehmung und erhöhte Sicherheit
  • Robuste Polycarbonatlinse mit bewährter uvex Supravision-Beschichtungstechnologie – Dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Linse
  • Nachhaltiger Nutzen: Das Kopfband kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
  • Metallfrei
Schutzmerkmale
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
  • UV400 – 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400  nm
  • Erhöhte mechanische Festigkeit – BT-Kennzeichnung (120 m/s; getestet unter extremen Temperaturen -5 °C, +55 °C)
Komfortmerkmale
  • Das weiche, adaptive Gesichtspolster bietet eine universelle Passform für verschiedene Kopf- und Gesichtsformen und eine enge Passform ohne Druckpunkte.
  • Das großzügige Innenvolumen und die Aussparungen für die Brillenbügel ermöglichen auch für Brillenträger ein bequemes Tragen ohne Druckpunkte.
  • Indirektes Belüftungssystem erhöht die Luftzirkulation.
  • Verstellbares Kopfband aus 30 mm breitem Stoff für optimalen Halt und individuelle Anpassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp chemikalienbeständig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Grau, schwarz
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 172
Linsenfärbung Braun (23%)
Produkttyp Antibeschlagbrille
Kopfgurtmaterial Textil
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard