Learn More
Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Doppel-Röhrchengestell
Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Das Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Doppel-Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.
Marke: Heathrow Scientific™ HS120114
Additional Details : Gewicht : 2.27000kg
Beschreibung
- Vollständig montiert; Polypropylen
- Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
- Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
- Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell, Röhrchen | |
Ja | |
Röhrchen (13 bis 16 mm) | |
240 | |
Nicht steril | |
Für den Tisch | |
Doppel | |
673 mm | |
90 mm | |
2.28 kg |
18 x 12 | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Rechteck | |
10 ml-Röhrchen | |
Je 1 | |
673 x 267 x 90 mm | |
267 mm | |
16 mm |