missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medroxyprogesteron-d6-17-acetat, TRC

Código de producto. 30472193
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
30472193 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20356210MG
 Eingeschränkter Artikel
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemischer Name oder Material Medroxyprogesterone 17-acetate-d6 (6alpha-methyl-d3,acetyl-d3)
CAS 2376036-01-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C24 2H6 H28 O4
Menge 10 mg
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyl-2,2,2-d3-oxy)-6-(methyl-d3)-, (6α)-, (6α)-17-(Acetyl-2,2,2-d3-oxy)-6-(methyl-d3)-pregn-4-ene-3,20-dione, Medroxy progesterone-d6 17-acetate, Medroxyprogesterone-d6 acetate, Medroxyprogesterone Acetate D6 (6α-methyl-D3,acetyl-D3)
InChI-Formel InChI=1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1/i1D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14
IUPAC-Name [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-6-(trideuteriomethyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2,2,2-Trideuterioacetat
Molekulargewicht (g/mol) 392.56
Formelmasse 392.2834
Reinheit (%) >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.