Learn More
CHEMGENE MedLab Multi-Oberflächendesinfektionsmittel – Verpackung in Deutsch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch
Alle ansehen Chemgene ProdukteBeschreibung
- CHEMGENE MedLab ist eine Reihe von Flächendesinfektionsmitteln, die speziell für die Anforderungen von Laborumgebungen entwickelt wurden.
- Diese Desinfektionsmittel für verschiedene Oberflächen haben sich unter den folgenden mikrobiologischen Testbedingungen als wirksam erwiesen; Bakterizid: EN 17387, EN 13727 Legionellen: EN 13623. Hefetötend: EN 13624, EN 17387. Fungizid: EN 17387, EN 13624 Viruzid: EN 14476, EN 16777 (Vacciniavirus, Norovirus, Adenovirus) Bakteriophage: EN 13610
- Nachgewiesene Wirksamkeit gegen resistente Krankheitserreger
- Denaturiert DNA/RNA
- Biologisch abbaubare Formulierung
- Erhältlich mit Eukalyptusduft oder unparfümiert
- Hergestellt in Großbritannien ISO 9001 Qualitätsstandards
- Nicht korrosiv im Gebrauch
- Alkoholfrei
- Autoklavierbar
- Kein Spülen erforderlich
- Kompatibel mit einer breiten Palette von Materialien, darunter Baustahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Acetal, Nylon und Gummi.
- Flasche aus 30 % recyceltem HDPE
- Flasche und Verschluss sind nach Gebrauch recycelbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mehrzweckreiniger |
| Color-coded | Nein |
| Form | Konzentrierte Flüssigkeit |
| pH | 10,5 bis 11,4 |
| Scent | Geruchlos |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Behältertyp | Jerrycan – 30 % recyceltes HDPE |
| Inhalt und Lagerung | Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X2 MedLab MultiSurface Disinfectant Concentrate 5L Unfragranced
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethyldecylamine N-oxide, Propan-2-ol, Didecyldimethylammonium chloride, Alcohols, C9-11, etho
Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor Gebrauch stets das Produktetikett und die Produktinformationen.