Learn More
Polyco Healthline Mediumweight Household Waste Sacks on a Roll
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31924973
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 L
30 L
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31924973 20 L 500 Stück
31924985 30 L 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31924973 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. HBB/3/R
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed for medium-weight household waste, these sacks provide a reliable and durable disposal solution. Available on rolls in 20 L and 30 L capacities for everyday use.
  • Category: Refuse Sacks
  • Strength: Mediumweight
  • Capacity: 20 L, 30 L
  • Pack format: Roll
  • Designed for general household and industrial waste
  • Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
  • Available colors: Black
  • Bag dimensions: 260/432 x 660 mm (10/17 x 26 in. approx.) (Product code: HBB/3/R)
  • Recycled material content: 100% recycled content (Product codes: HBB/3/R, HBB/4/R)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe Black
Einwegprodukt Single-use
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 26 in.
Breite (angloamerikanisch) 10.2/17 in.
Produkttyp Waste Disposal Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 5.3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 L
Länge (metrisch) 660 mm
Breite (metrisch) 260/432 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.