Learn More
OHAUS™ Mittlere Drei-Finger-Hülsen
Artikelnummer. 15782669 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Glasfaser
Vinyl
Farbe:
Grau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Farbe unitSize
15782669 Vinyl Rot 1 Stück
15732679 Vinyl Schwarz 1 Stück
15792669 Glasfaser Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15782669 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30400259
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mittlere OHAUS™ Drei-Finger-Hülsen sind für die Verwendung mit Klammern vorgesehen und können zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt werden.
  • Erhältlich in rotem oder schwarzem Vinyl und Glasfaser
  • Fiberglashülsen eignen sich ideal für Anwendungen über 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 3
Typ Zinkenhülse
Material Vinyl
Größe Mittel
Farbe Rot