Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, mittlere Form
66.00 CHF - 227.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett |
---|---|
Produktlinie | Flasche |
Produkttyp | Wägeglas |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11798104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05565550 |
48 mm |
218.00 CHF
6 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11788104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05565534 |
30 mm |
155.00 CHF
6 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10030181
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05565540 |
38 mm |
227.00 CHF
6 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11886164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05565580 |
75 mm |
66.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett | |
Flasche | |
Wägeglas |