Learn More
Polyco Healthline Medium Duty Wheelie Bin Liners in a Pack, 290 L
Artikelnummer. 31924971
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
53.9 in.
54 in.
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
31924971 53.9 in. 100 Stück
31924990 54 in. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31924971 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. LWBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.61 CHF
    15.20 CHF / 100 Stück
    Sparen 27.41 CHF
    64% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designed to keep wheelie bins clean, these 290 L liners help prevent leaks and spills during everyday waste collection. Their durable construction combines reliable performance with easy handling.
  • Category: Wheelie Bin Liners
  • Strength: Medium Duty
  • Capacity: 290 L
  • Pack format: Flat Pack
  • Designed to fit wheelie bins and other large bins
  • Robust liner for household, commercial, or outdoor waste
  • Available colors: Black
  • Bag dimensions: 760/1145 x 1370 mm (30/45 x 54 in. approx.), 762/1143 x 1371 mm (30/45 x 54 in. approx.)
  • Recycled material content: 100% recycled content (Product codes: WBL, LWBL)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe Black
Einwegprodukt Single-use
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 53.9 in.
Breite (angloamerikanisch) 29.9/45.1 in.
Produkttyp Waste Disposal Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 71.3 gal.
Kapazität (metrisch) 290 L
Länge (metrisch) 1370 mm
Breite (metrisch) 760/1145 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.