Learn More
Polyco Healthline Medium Duty Sacks in a Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31924981
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 L
90 L
Farbe:
Black
Blue
Clear
Green
Red
Yellow
Menge:
200 Bags/Cs., 100 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 108 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 60 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 90 Cases/Pallet
250 Bags/Cs.
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Menge unitSize
31924981 90 L Clear 200 Bags/Cs., 90 Cases/Pallet 200 Stück
31924987 90 L Black 200 Bags/Cs., 108 Cases/Pallet 200 Stück
31924982 70 L Black 200 Bags/Cs., 108 Cases/Pallet 200 Stück
31924957 90 L Black 200 Bags/Cs., 100 Cases/Pallet 200 Stück
31924992 70 L Clear 250 Bags/Cs. 250 Stück
31925003 70 L Black 200 Bags/Cs., 60 Cases/Pallet 200 Stück
31924958 90 L Blue 200 Bags/Cs., 100 Cases/Pallet 200 Stück
31924966 90 L Green 200 Bags/Cs., 100 Cases/Pallet 200 Stück
31925029 90 L Red 200 Bags/Cs., 100 Cases/Pallet 200 Stück
31924959 90 L Yellow 200 Bags/Cs., 100 Cases/Pallet 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31924981 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. BCOL/N
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed for dependable waste management, these sacks provide reliable strength for medium-weight loads. Available in 70 L and 90 L capacities for everyday commercial and industrial use.
  • Category: Refuse Sacks
  • Strength: Medium Duty
  • Capacity: 70 L, 90 L
  • Pack format: Flat Pack
  • Designed for general household and industrial waste
  • Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
  • Available colors: Black, Blue, Clear, Green, Red, Yellow
  • Bag dimensions: 400/635 x 975 mm (16/25 x 39 in. approx.), 457/725 x 860 mm (18/29 x 34 in. approx.), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. approx.)
  • Recycled material content:
    • 100% recycled content (Product codes: GWH6, EW/BAG, MBCOL/B, MBCOL/G, MBCOL/R, MBCOL/Y)
    • Made from 100% recycled polythene (Product codes: BSLD/2, BSLD/1, BCOL/N)
    • 0% recycled content (Product code: FAC/7)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Menge 200 Bags/Cs., 90 Cases/Pallet
Länge (angloamerikanisch) 38.4 in.
Breite (angloamerikanisch) 18/28.5 in.
Produkttyp Waste Disposal Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 23.8 gal.
Kapazität (metrisch) 90 L
Länge (metrisch) 975 mm
Breite (metrisch) 457/725 mm
Mostrar más Mostrar menos
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.