Learn More
Polyco Healthline Mittlere Deponie-Abfallsäcke auf einer Rolle, 75 l, 10 kg
Beschreibung
- Kategorie: Klinischer Abfall
- Stärke: Mittlere Stärke
- Fassung: 75 l
- Belastungskapazität: 10 kg
- Pack-Format: Roll
- Verfügbare Farben: Tiger Stripe
- CHSA genehmigt: zur Deponieentsorgung
- Tigerstreifen klinischer Deponiesack
- Entwickelt für die Trennung und Handhabung klinischer Abfälle
- Unterstützt das sichere Management von Abfallströmen im Gesundheitswesen
- Recyclingmaterialgehalt: 30 % Recyclinggehalt (Produktcode: TSYB/1)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 75 L |
| Verschlusstyp | Binder |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 19,8 gal. |
| Farbe | Tigerstreifen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Breite (metrisch) | 865 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsorgung |
| Breite (angloamerikanisch) | 34,1 in. |
| Mehr anzeigen |
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.