Learn More
Gibco™ Basalmedium für große humane endotheliale Zellen (früher Medium 200), ohne Phenolrot
Alle ansehen Gibco ProdukteDescription
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium (früher “Medium 200”) ist ein steriles, flüssiges Kulturmedium und als Komponente in einer kompletten Kulturumgebung für normale humane endotheliale Zellen aus großen Gefäßen geeignet. Dieses Medium unterstützt die Ausplattierung und Proliferation von endothelialen Zellen bei Kulturdichten zwischen 2,5 x 103 Zellen/cm2 und 1 x 105 Zellen/cm2, wenn es mit Low Serum Growth Supplement (LSGS) ergänzt wird. Zu den weiteren Anwendungen gehört u. a. die primäre Isolierung von endothelialen Zellen. Dieses Medium ist auch mit Phenolrot erhältlich (Kat.- Nr. M200500).
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium ist ein basales Kulturmedium, das essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze enthält. Das Medium enthält keine Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren oder Proteine. Es ist HEPES- und Bikarbonat-gepuffert und für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2/95 % Luft ausgelegt. Zur Unterstützung der Ausplattierung und Proliferation von humanen endothelialen Zellen aus großen Gefäßen muss dieses Medium mit LSGS ergänzt werden (Kat. Nr. S-003-10; Kit = Kat.- Nr. S-003-K).
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium ist ein basales Kulturmedium, das essenzielle und nicht-essenzielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze enthält. Das Medium enthält keine Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren oder Proteine. Es ist HEPES- und Bikarbonat-gepuffert und für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2/95 % Luft ausgelegt. Zur Unterstützung der Ausplattierung und Proliferation von humanen endothelialen Zellen aus großen Gefäßen muss dieses Medium mit LSGS ergänzt werden (Kat. Nr. S-003-10; Kit = Kat.- Nr. S-003-K).
Specifications
Specifications
| Zelltyp | Endothelzellen |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Basalmedium |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | HEPES |
| Ohne Additive | Kein Phenolrot |
| Produktlinie | Cascade Biologics |
| Menge | 500 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Show More |