Learn More
Gibco™ Medium 199, Hanks' Balanced Salts
Artikelnummer. 11500606 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
5000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11500606 10 x 500 ml 5000 Milliliter
11590596 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11500606 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 22350078
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Medium 199, Hanks' Balanced Salts
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 findet breite Anwendung in der Virologie, der Impfstoffproduktion und der In-vitro -Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreasepithels der Maus sowie von Linsengewebe der Ratte. Wir bieten eine Vielzahl von Gibco™ Medium 199 Modifikationen für eine Reihe von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahl-Tools.
Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten, darunter Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine. Diese Medium 199-Formulierung enthält Hanks-Salze zur Verwendung ohne CO 2 .
Verwendungszweck des Produkts: Zur
In-vitro -Diagnostik. VORSICHT: Nicht zur therapeutischen Anwendung am Menschen oder Tier. Eine andere als die bestimmungsgemäße Verwendung kann einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen.
cGMP-konforme Fertigung an zwei Standorten
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Anlage in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standard. Für eine kontinuierliche Lieferkette bieten wir ein vergleichbares Produkt an. Gibco™ Medium 199 Produkt, hergestellt in unserem Werk in Grand Island. Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und zertifiziert nach den geltenden Richtlinien. ISO 13485 Standards.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher muss MEM ergänzt werden, üblicherweise mit 10% fötalem Kälberserum (FBS). Diese Medium 199-Formulierung benötigt keine CO2 - Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Flüssig
Produkttyp Medium 199
Mit Additiven Glutamin, Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS), HEPES, Phenolrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 10 x 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Regulatorischer Status Für In-vitro-Diagnostik
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Waymouth's Medium, 199 ml, flüssige Form, mit L-Glutamin, Phenolrot, 12 Monate Haltbarkeit , 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet