Learn More
Gibco™ Human Mammary Epithelial Cell Basal Medium (formerly Medium 171)
Artikelnummer. 10154823 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10154823 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10154823 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. M171500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein steriles, flüssiges Gewebekulturmedium, das für die Verwendung in einer vollständigen Kulturumgebung für das Wachstum normaler humaner Brustepithelzellen vorgesehen ist. Enthält essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze.
Das Basalmedium für humane Brustepithelzellen (früher ‘Medium 171’) ist ein steriles, flüssiges Gewebekulturmedium, das für die Verwendung in einer vollständigen Kulturumgebung für das Wachstum normaler humaner Brustepithelzellen vorgesehen ist. Dieses Medium enthält essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze. Es enthält keine Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren oder Proteine. Es ist HEPES- und Hydrogencarbonat-gepuffert und für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2/95 % Luft ausgelegt.
Zur Unterstützung der Ausplattierung und der langfristigen Proliferation normaler humaner Brustepithelzellen muss das Basalmedium für humane Brustepithelzellen mit dem Supplement zum Wachstum der Brustepithelzellen (MEGS) ergänzt werden (Kat.- Nr. S0155). Jede 5 ml-Flasche MEGS enthält alle Wachstumsfaktoren, Hormone und Gewebeextrakte, die für die Kultur normaler humaner Brustepithelzellen erforderlich sind, und ist die richtige Ergänzungsmenge für eine 500 ml-Flasche Basalmedium für humane Brustepithelzellen.
Wenn eine 500 ml-Flasche Medium mit MEGS supplementiert wird, sind die Endkonzentrationen der MEGS-Bestandteile im supplementierten Medium wie folgt: BPE, 0,4 % v/v; rekombinanter humaner insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I, 0,01 μg/ml; Hydrocortison, 0,5 μg/ml und rekombinanter humaner epidermaler Wachstumsfaktor, 3 ng/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation serumfrei
Form Flüssig
Produkttyp Medium 171
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Phenolrot
Produktlinie Cascade Biologics
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung 4 Grad C
Culture Type Säugetierzellkultur