Learn More
Gibco™ Medium 154CF, Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10144823 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10144823 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10144823 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. M154CF500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Medium 154CF, Kit
Ein steriles Flüssigmedium für die Züchtung humaner epidermaler Keratinozyten. Medium 154CF entspricht Medium 154 ohne Calciumchlorid Calciumchlorid wird als separate Komponente mit jeder Flasche Medium geliefert. Dieses Basismedium erfordert das Hinzufügen von HKGS (S-001-5) oder des HKGS-Kits (S-001-K) vor der Verwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Keratinozytenzellen
Klassifikation serumfrei
Form Flüssig
Produkttyp Mediumkit
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Phenolrot
Ohne Additive Kein Calciumchlorid
Produktlinie Cascade Biologics
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung 4 Grad C
Culture Type Säugetierzellkultur