Learn More
Pal International™ MediPal alkoholfreie Desinfektionstücher (Dose)
Artikelnummer. 30158552
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 21 cm
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30158552 20 x 21 cm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158552 Lieferant Pal International™ Lieferanten-Nr. W615110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.10 CHF
    8.95 CHF / 200 Stück
    Sparen 0.15 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Liter-Dose mit 200 Feuchttüchern. Pal International™ Die MediPal Desinfektionstücher in der Dose sind alkoholfrei und eignen sich für die allgemeine tägliche Reinigung und Desinfektion von nicht porösen, harten Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten.
  • 2,0-Liter-Kanister mit 200 alkoholfreien Desinfektionstüchern
  • Geeignet für die allgemeine, tägliche Reinigung und Desinfektion von nicht porösen, harten Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten.
  • Auf Wagen, Arbeitsplatten oder an der Wand in einer Spenderhalterung lagern.
  • Unterstützt Gesundheitseinrichtungen bei der Erreichung ihrer klinischen und budgetären Ziele.
  • Unterstützen Sie die Teams zur Infektionsprävention bei der Bekämpfung von Infektionen und gewährleisten Sie gesunde, klinisch saubere Umgebungen für Patienten.
  • Hochwirksam ab 30 Sekunden
  • Wirkt nachweislich gegen die meisten Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Sporen.
  • Unabhängig geprüft nach einer Reihe europäischer Normen, einschließlich der neuen europäischen Prüfung EN16615:2015 (4-Feld-Test)
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstücher
Zertifizierung/Konformität EN-Standard
Abmessungen (L x B) 20 x 21 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung und Desinfektion von Händen, Oberflächen und Geräten in klinischen und medizinischen Umgebungen