Learn More
Pal International™ MediPal MediAlcohol Wischtücher
Mit 70 % IPA zur schnellen Desinfektion von nicht-porösen Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten. Pal International™ MediPal MediAlcohol Wischtücher können einfach auf einem Rollwagen, einer Arbeitsplatte oder mit einer Wandhalterungsklammer gelagert werden.
Marke: Pal International™ W600110MPCE
13.73 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 67-63-0 Gewicht : 0.65000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
- Enthält 200 Wischtücher aus Tritex-Vlies
- Enthält 70 % Wasser-in-Wasser Isopropylalkohol.
- Schnelle und effektive Desinfektion von Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten, die nicht gegenüber Alkohol empfindlich sind.
- Wird von Teams zur Infektionsprävention verwendet, um Infektionen zu bekämpfen und gesunde, klinisch saubere Umgebungen für Patienten zu gewährleisten
- Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände auf Glas- oder Edelstahloberflächen.
- Einfache Aufbewahrung auf einem Wagen, einer Arbeitsplatte oder in einer an der Wand montierten Spenderhalterung.
- Unabhängig zertifiziert als bakterizid (einschließlich TB), viruzid, levurozid
- Geprüft nach europäischen Standardtests: EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN 13697, EN14563, EN1650, EN13624
Spezifikation
Alkoholwischtuch | |
Ja | |
Desinfektion von nicht-porösen Oberflächen und nicht-invasiven medizinischen Geräten |
EN-Normen | |
195 x 205 mm | |
10 Kanister/Karton |
Sicherheit und Handhabung
- Medipal Alcohol Wipes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.