Learn More
Medizinischer Viskositätsstandard, 6,0 mPa.s (25,00 °C)
Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.
52.00 CHF - 221.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025 / ISO 17034
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16010240
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific
MGVS60-100
100 mL
52.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16020240
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific
MGVS60-500
500 mL
221.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Enthält antibakterielles Mittel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025 / ISO 17034
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medizinischer Viskositätsstandard, 6,0 mPa.s (25,00 °C)