Learn More
Medizinischer Viskositätsstandard, 3,0 mPa.s (25,00 °C)
Artikelnummer. 16080230
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16080230
Marke: Paragon Scientific MGVS30500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Enthält antibakterielles Mittel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, ISO 17034
Menge 500 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.