Learn More
Medizinischer Viskositätsstandard, 1,2 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16010230 100 ml 100 Milliliter
16020230 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16010230 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. MGVS12100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.55 CHF
    39.76 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 11.79 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Enthält antibakterielles Mittel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, ISO 17034
Menge 100 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.