Learn More
Pal International™ Wischtücher für medizinisches Desinfektionsmittel
Artikelnummer. 15154439
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 200 mm
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15154439 300 x 200 mm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15154439 Lieferant Pal International™ Lieferanten-Nr. S625110MPCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Contains 200 wipes. Pal International™ MediPal Alcohol-Free Disinfectant Wipes Soft Pack are suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
  • Alcohol-free soft pack
  • Contains 200 cleaning and disinfecting wipes. 
  • Easy to transport and dispense
  • Suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
  • Effective against MRSA, TB, Acinetobacter, Norovirus and HIV
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstuch
Einwegprodukt Single-use
Abmessungen (L x B) 300 x 200 mm
Produktidentifikator
  • Medipal Disinfectant Wipes
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.