Learn More
Medikagensäure, TRC
Artikelnummer. 30468732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468732 5 mg 5 Milligramm
30468861 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468732 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2038105MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 599-07-5
Summenformel C30H46O6
Molekulargewicht (g/mol) 502.68
Synonym (2beta,3beta,4alpha)-2,3-dihydroxy-Olean-12-ene-23,28-dioic acid, 2beta,3beta-dihydroxy-Olean-12-ene-23,28-dioic acid, (2beta,3beta,4alpha)-2,3-Dihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid, 2beta,3beta-Dihydroxyolean-12-en-23,28-dioic acid, Castanogenin, Medicogenic acid, NSC 382024
IUPAC-Name (2S,3R,4S,4aR,6aR,6bS,8aS,12aS,14aR,14bR)-2,3-Dihydroxy-4,6a,6b,11,11,14b-Hexamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-4,8a-Dicarboxylsäure
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Medicagenic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H46O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-27(4)17(18(30)15-25)7-8-20-26(3)16-19(31)22(32)29(6,23(33)34)21(26)9-10-28(20,27)5/h7,18-22,31-32H,8-16H2,1-6H3,(H,33,34)(H,35,36)/t18-,19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1
Formelmasse 502.3294