Learn More
Corning™ Hanks' Balanced Salzlösung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15323631
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15323631 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15323631 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 21023CM
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Corning Serie gepufferter Salzlösungen für Zellkulturen wird auf bestimmte physiologische pH-Werte und Salzkonzentrationen (nach entsprechender Verdünnung) gefertigt. Sie werden allein oder zusammen mit anderen Mitteln zum Waschen von Gewebe und Zellen eingesetzt. Gepufferte Salzlösungen enthalten meist Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Chlorid. Sie versorgen Zellen mit Wasser und anorganischen Ionen, wobei der physiologische pH-Wert und der osmotische Druck erhalten bleiben. Obwohl es an den ursprünglichen Formeln viele Modifikationen gab, damit vollständig definierte Medien hergestellt werden können, spielen diskrete Salzlösungen in der Gewebekulturforschung nach wie vor eine wichtige Rolle. Die grundlegende Funktion dieser Lösungen (Aufrechterhaltung von pH-Wert und osmotischem Gleichgewicht im Medium sowie Versorgung von Zellen mit Wasser und essentiellen anorganischen Ionen) ist heute noch genauso nützlich wie vor einem Jahrhundert, als sie zuerst entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Mit Additiven Ca Mg, Magnesium
Ohne Additive Phenolrot
Menge 1 l