Learn More
Corning™ Media Tech™ Glukoselösung 45 %
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15363581 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15363581 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 25037CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.86 CHF
    36.40 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 3.46 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klassische Corning Wachstumsmedien werden durch eine umfassende Palette außergewöhnlich hochwertiger Nähr- und Ergänzungsstoffe, Puffer, Antiobiotika, Antimykotika und andere Reagenzien ergänzt, die speziell für die Maximierung von Ergebnissen und Konsistenz in Ihren Zellkulturprozessen entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Glukose
Menge 100 ml