Learn More
Hirschmann™ Basissatz für Medienversorgung
Artikelnummer. 12671845
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12671845 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12671845 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9317000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.70 CHF
    286.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 148.42 CHF
    34% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht das Absaugen eines Mediums direkt aus einem separaten Lagerbehälter mit einem Röhrchen.
  • Zubehörteil
  • Zum Einsatz bei Titration
  • Stützt die Basis
Spezifikation
Farbe Weiß
Typ Basishalterung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht das Absaugen von Medien