Learn More
Fisherbrand™ Medienflasche PET mit Verschluss
Artikelnummer. p-200132633 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
60 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 30690123
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Sie werden aus hochwertigem PET hergestellt und sind die optimale Aufbewahrungslösung für Medien, biologische Puffer und eine große Auswahl an Reagenzien
  • Fisherbrand Medienflaschen – Diese Flaschen wurden entwickelt, um eine umfassende Lösung für die Aufbewahrung von Medien, biologischen Puffern und einer Vielzahl von Reagenzien zu bieten
  • Diese Flaschen sind auslaufsicher, bruchsicher und gefriersicher, wodurch sie sich ideal für die Aufbewahrung und den Transport wertvoller Proben eignen
  • Fisherbrand Medienflaschen sind die richtige Wahl, wenn es um eine zuverlässige und praktische Aufbewahrungslösung geht, die den hohen Anforderungen moderner Labore entspricht
  • Die Medienflaschen von Fisherbrand bieten die vollkommene Kombination aus Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Vielseitigkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,264 gal.
Farbe Klar
Material PET
Sterilität Steril
Closure Included Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Produkttyp Medienflasche
Verschlussmaterial HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar