Learn More
Ansell MEDI-GRIP OP-Handschuhe aus Latex
Artikelnummer. 17774949 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17774949 7,5 50 Paare
17734949 5,5 50 Paare
17744949 6 50 Paare
17754949 6,5 50 Paare
17764949 7 50 Paare
17784949 8 50 Paare
17794949 8,5 50 Paare
17704959 9 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17774949 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330200775
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Puderfreie OP-Handschuhe aus Latex, die für Tragekomfort, Fingerfertigkeit und zuverlässigen Schutz im Alltag sorgen.
  • Die proprietäre anatomisch geformte Handschuhform bietet eine bequeme Passform und minimiert die Ermüdung der Hände
  • Weiche, formbare Latexformulierung mit optimierter Dicke für gute Tastempfindlichkeit und Fingerfertigkeit
  • Polymerbeschichtung für schnelles und einfaches Anziehen
Spezifikation
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Material Naturlatex
Gepudert Puderfrei
Größe 7,5
Sterilität Steril