Beschreibung
- Die proprietäre anatomisch geformte Handschuhform bietet eine bequeme Passform und minimiert die Ermüdung der Hände
- Weiche, formbare Latexformulierung mit optimierter Dicke für gute Tastempfindlichkeit und Fingerfertigkeit
- Polymerbeschichtung für schnelles und einfaches Anziehen
Spezifikation
Spezifikation
| AQL | 0,65 |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Material | Naturlatex |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 9 |
| Sterilität | Steril |