Learn More
Medetomidine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Medetomidine Hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H |
| Formelmasse | 236.108 |
| Reinheit (%) | >95% |