Learn More
Tocris Bioscience™ Medetomidine hydrochloride
Beschreibung
Potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively). Displays greater selectivity over α1-adrenoceptors than clonidine and UK 14,304 (1620-, 220- and 300-fold respectively). Inhibits twitch response in electrically stimulated mouse vas deferens (pD2 = 9.0). Active in vivo; displays hypotensive, bradycardic, sedative, anxiolytic, hypothermic and analgesic effects. Active Isomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Medetomidine hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 236.74 |
| Molekulargewicht | 236.743 |
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?