missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medetomidine hydrochloride, Tocris Bioscience™

Potent and highly selective α2 agonist
Marke: Tocris Bioscience 5160/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively). Displays greater selectivity over α1-adrenoceptors than clonidine and UK 14,304 (1620-, 220- and 300-fold respectively). Inhibits twitch response in electrically stimulated mouse vas deferens (pD2 = 9.0). Active in vivo; displays hypotensive, bradycardic, sedative, anxiolytic, hypothermic and analgesic effects. Active Isomer also available.Spezifikation
| Medetomidine hydrochloride | |
| C13H17ClN2 | |
| medetomidine hydrochloride, medetomidine hcl, domitor, precedex, 4-1-2,3-dimethylphenyl ethyl-1h-imidazole hydrochloride, medetomidine hydrochloride usan, +--4-alpha,2,3-trimethylbenzyl imidazole monohydrochloride, 1h-imidazole, 4-1-2,3-dimethylphenyl ethyl-, monohydrochloride | |
| CC1=C(C(=CC=C1)C(C)C2=CN=CN2)C.Cl | |
| 236.743 | |
| CHEBI:48556 |
| 86347-15-1 | |
| 10mg | |
| VPNGEIHDPSLNMU-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride | |
| 68601 | |
| 236.74 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?