Learn More
AMPri™ Med-Comfort Premium Grip Latex Untersuchungshandschuhe, PSA Kat. III
Artikelnummer. p-9346020
Click to view available options
Größe:
L
M
S
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 16826081
missing translation for 'mfr': AMPri™ 01037S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Nicht sterile AMPri™ Med-Comfort Latex-Untersuchungshandschuhe sind pulverfrei und haben eine texturierte Oberfläche für guten Halt.
  • AQL 1,5
  • Untersuchungshandschuhe mit hervorragendem Griff
  • Zu den Anwendungen gehören die Verwendung in Labor, Klinik, Pharmazie, Zahnmedizin und Lebensmittelindustrie
  • Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
  • Beidhändige Passform
  • Puderfrei
  • Unsteril
  • Farbe: weiß
  • Texturierte Oberfläche
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AQL 1,5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455-1, EN 374-1/4/5, EN 420, Lebensmittelqualität
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Laboratory/Cleanroom Use Labor
Latex Free Nein
Material Latex
Größe S
Dicke (metrisch) 0,08 mm Manschette, 0,10 mm Handfläche, 0,12 mm Fingerspitzen
Länge (metrisch) 240 mm