Learn More
AMPri Med-Comfort Grüne OP-Maske
Artikelnummer. 31741175
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31741175 Grün 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31741175 Lieferant AMPri Lieferanten-Nr. 02201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fleece Typ IIR medizinische Maske in Grün, Einweg-Mundschutz.
  • Hersteller: AMPri
  • Marke: Med-Comfort
  • Einwegprodukt
  • Schichten: Dreischichtig
  • : Grün
  • Verschluss: Ohrschlaufe
  • Erwachsene Größe
  • Besonderheit(en): latex- und glasfaserfrei
  • Medizinprodukteklasse: MD Klasse I
  • Material: Polypropylen
  • Standard: EN 14683
  • Maskenklassifikation: Chirurgische Masken
  • Anwendung: Hygienische Kleidung
  • Nutzungsbereiche: Labor, Medizin, Industrie
  • Geeignete Sektoren: Regierungsbehörden, Bildung, Zahnmedizin, Industrie, enge Kontaktdienste, Krankenhäuser, Gastronomie und andere medizinische Bereiche
  • Maße: 175 mm x 95 mm (Länge x Breite)
Specifications
Produkttyp Chirurgische Gesichtsmaske
Farbe Grün
Fastening Type Ohrschlaufen
Material Polypropylen
Größe Einheitsgröße
Sterilität Unsteril
Modell Plissiert