Learn More
Mekoprop, TRC
Artikelnummer. 30472497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472497 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472497 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2030502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-65-2
Summenformel C10 H11 Cl O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.6455
Synonym Propionic acid, 2-[(4-chloro-o-tolyl)oxy]- (6CI,8CI), (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, (±)-Mecoprop, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propanoic acid, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2-(p-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2M4KhP, Anicon B, Anicon P, CMPP, Celatox CMPP, Compitox, Isocarnox, MCPP, MCPP (herbicide), Mechlorprop, Mecoprop, Morogal, NSC 60282, Okultin MP, Rankotex, SYS 67 Mecmin, U 46 KV Fluid, α-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid
IUPAC-Name 2-(4-chlor-2-methylphenoxy)Propansäure
SMILES CC(Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mecoprop
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 214.0397