Learn More
Mekonsäure, TRC
Artikelnummer. 30471736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471736 25 mg 25 Milligramm
30483497 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30471736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM20289025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-59-6
Summenformel C7 H4 O7
Molekulargewicht (g/mol) 200.1
Synonym Meconic acid (6CI), 3-Hydroxy-4-oxo-1,4-pyran-2,6-dicarboxylic acid, NSC 805, Poppy acid, 4H-Pyran-2,6-dicarboxylic acid, 3-hydroxy-4-oxo-, Meconic Acid
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-Oxopyran-2,6-Dicarboxylsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C(=C(O1)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meconic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H4O7/c8-2-1-3(6(10)11)14-5(4(2)9)7(12)13/h1,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 199.9957