missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Meclofenoxat-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 17971065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971065 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17971065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM20277050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3685-84-5
Summenformel C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 294.17
Synonym Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)Ethyl-2-(4-Chlorophenoxy)Acetat; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Meclofenoxate Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
Formelmasse 293.0585
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.