Learn More
Meclofenoxathydrochlorid 1,0 mg/ml in Acetonitril (als freie Base), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Meclofenoxate Hydrochloride |
| CAS | 3685-84-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Meclofenoxate Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H16 Cl N O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| SMILES | Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Mehr anzeigen |