Learn More
Zeiss™ Mechanischer Mikroskoptisch
Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt
Marke:  Zeiss™ 432035-9180-000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11815053
  • 2824.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mechanischer Tisch mit hartbeschichteter Oberfläche
  • Abgedeckte X-Führung an der Unterseite
  • Rechter Antrieb 135 mm (um 15 mm verlängerbar)
  • Mit Reibungseinstellung
Merkmale des feststehenden Tisches:
  • Tischplatte 230 x 145 mm
  • Abgedeckte X-Führung an der Unterseite
  • Koaxialantrieb
  • In zwei Schritten ausziehbar: Um 114 mm + 30 mm vertikal verstellbar
  • Mit Reibungseinstellung
Spezifikation
Spezifikation
Mechanischer Objekttisch 75 x 30 R Ergon., feste Position
Hartbeschichtete, anodisierte Oberfläche
Je 1
230 x 145 mm