Learn More
SCAT™ Mechanische Füllstandskontrolle für Fass
Artikelnummer. 16688435 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
86 mm
150 mm
Material:
HDPE-EC
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Material unitSize
16688435 86 mm HDPE-EC 1 Stück
15776663 150 mm PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16688435 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 107883
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwimmer für einfache Füllstandskontrolle beim Befüllen oder Betanken von Fässern bis zu 200 l.
  • Füllstandskontrolle für Fässer
  • In verschiedenen Materialien erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 l
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 52,8 gal.
Länge (metrisch) 86 mm
Größe G3/4 in. (m)
Länge (angloamerikanisch) 3,4 in.
Material HDPE-EC
Produkttyp Füllstandskontrolle