Learn More
SCAT™ Mechanische Füllstandskontrolle für Fass
Artikelnummer. 15776663 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
86 mm
150 mm
Material:
HDPE-EC
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Material Packungsgröße
15776663 150 mm PTFE 1 Stück
16688435 86 mm HDPE-EC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15776663 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 107884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 CHF
    616.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 55.86 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schwimmer für einfache Füllstandskontrolle beim Befüllen oder Betanken von Fässern bis zu 200 l.
  • Füllstandskontrolle für Fässer
  • In verschiedenen Materialien erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 l
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 52,8 gal.
Länge (metrisch) 150 mm
Größe G3/4 in. (m)
Länge (angloamerikanisch) 5,9 in.
Material PTFE
Produkttyp Füllstandskontrolle