Learn More
Kartell™ Messschaufeln
Beschreibung
Praktische Form für die Probenahme
- Praktische Form für die Probenahme
- Flacher Boden mit abgeschrägten Winkeln für einfache Reinigung
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Schaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Breite (metrisch) | 386.6 mm |
| Abmessungen (L x B) | 141 x 386,6 x 69,4 mm |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 141 mm |