Learn More
Kartell™ Messschaufeln
Artikelnummer. 10662512
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10662512
Marke: Kartell™ 0106000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Praktische Form für die Probenahme
  • Flacher Boden mit abgeschrägten Winkeln für einfache Reinigung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Spezifikation
    Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
    Kapazität (metrisch) 100 mL
    Produkttyp Messschaufel
    Abmessungen (L x B) 67,2 x 201,7 x 34 mm
    Material Polypropylen