Learn More
Kartell™ Messschaufeln
Praktische Form für die Probenahme
Marke:  Kartell™ 0106200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10576771
  • 46.35 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Praktische Form für die Probenahme
  • Praktische Form für die Probenahme
  • Flacher Boden mit abgeschrägten Winkeln für einfache Reinigung
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Flach
Weiß
94 x 261,5 x 43,7 mm
261,5 mm
Polypropylen
250 ml
Für Lebensmittel geeignet
94 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Messschaufeln > Längenmaße, metrisch: 94 mm