Learn More
Kartell™ Messschaufeln
Artikelnummer. 10429222
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10429222 10 ml 12 Stück
10662512 100 mL 12 Stück
10576771 250 ml 6 Stück
10385631 500 ml 6 Stück
12687795 1.000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10429222 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0105700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Praktische Form für die Probenahme
  • Flacher Boden mit abgeschrägten Winkeln für einfache Reinigung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 10 ml
    Abmessungen (L x B) 32 x 103 x 16 mm
    Material Polypropylen