Learn More
Kartell™ Messschaufeln
Praktische Form für die Probenahme
Marke:  Kartell™ 0106300
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10385631
  • 68.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Praktische Form für die Probenahme
  • Polypropylen
  • Flacher Boden mit abgeschrägten Winkeln für einfache Reinigung
  • Praktische Form für die Probenahme
  • Geeignet für Lebensmittelinhalte
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
Flach
Für Lebensmittel geeignet
112 mm
Polypropylen
500 ml
112 x 315 x 55 mm
315 mm