Learn More
Kartell™ Messschaufel, PE, Inhalt 25ml (VE=12Stck.)
Artikelnummer. 10172901
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
43,8 mm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10172901 43,8 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10172901 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0105800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus kostengünstigem PP (Polypropylen) für gute chemische Beständigkeit. Die Kartell™ 43.8-mm-Messschaufe hat ein praktisches Design mit abgeschrägten Winkeln für einfache Reinigung und Probenahme.
  • Praktische Form für die Probenahme
  • Flacher Boden mit abgeschrägten Winkeln für einfache Reinigung
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Menge 6 Packungen
Form Flachboden
Kapazität (metrisch) 25 ml
Farbe Weiß
Produkttyp Messlöffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Breite (metrisch) 137,3 mm
Abmessungen (L x B) 43,8 x 137,3 x 21 mm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 43,8 mm